化驗
99%
形狀
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES 字串
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
257.0 °F
閃點(°C)
125 °C