Merck
226653
Sigma-Aldrich
5-氯-2-硝基甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS号:
分子量:
171.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
27-30 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES 字串
Cc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
NSMZCUAVEOTJDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The cytotoxicity of 5-chloro-2-nitrotoluene, an analog of chlorphenamidine, was studied.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effects of chlorphenamidine and its metabolites on HeLa cells.
M Murakami et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 11(2), 184-188 (1974-02-01)