V800078
Benzoyl chloride
LR, ≥99%
Sinónimos:
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.88 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 32 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
1056 °F
lim. expl.
4.9 %
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)