SML1751
GSK591
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Cyclobutylamino)-N-[(2S)-3-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-2-hydroxypropyl]-4-pyridinecarboxamide., EPZ015866, GSK 591, GSK3203591
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC[C@H](O)CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)C3=CC=NC(NC4CCC4)=C3
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SGC2096 is the negative control for the active probe, GSK-591. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)