55535
Yeast Extract
suitable for microbiology
Sinónimos:
Yeast Extract
About This Item
Productos recomendados
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino nitrogen, ≥4.5%
ash, ≤65%
E.coli, negative CFU/g
moulds, ≤50 CFU/g
proteins, ≥62.5%
sodium chloride, ≤0.5%
total coliforms, ≤5 CFU/g
Total mesophilic bacteria, ≤5000 CFU/g
total nitrogen, ≥10%
yeasts, ≤50 CFU/g
pérdida
≤6% loss on drying
pH
6.8-7.2 (2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, yellow
aplicaciones
microbiology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)