MAB9251
Anti-Rubella Antibody, capsid, clone C8
ascites fluid, clone C8, Chemicon®
Sinónimos:
German Measles
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C8, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgM
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable