Documentos clave
567692
Millipore
L(-)Sorbose
L-Sorbose, CAS 87-79-6, is a ketose monosaccharide that has a sweetness equivalent to sucrose.
Sinónimos:
L(-)Sorbose, Sorbose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8726
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC(C(O)CO)C(O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2
Clave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UHFFFAOYSA-N
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable