Merck
870864P
Avanti
pacFA L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H37N3O4
Peso molecular:
407.55
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (870864P-1MG
870864P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CC([O-])=O
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870864P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable