Merck
870850P
Avanti
C12 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand 870850P, powder
Sinónimos:
lauroyl L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H37NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
343.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870850P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870850P
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Clave InChI
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
C12 Carnitine or lauroyl L-carnitine, is a lauric acid-derived serum acylcarnitine. It mediates obesity-induced inflammation in adipose. Elevated levels of lauroyl carnitine in carcinoma-associated fibroblasts (CAF)-adipose tissue acts as a biomarker for obesity, insulin resistance and inflammation.
Aplicación
C12 Carnitine or lauroyl L-carnitine has been used to investigate its effect on the glycine transporters activity. It has also been used to study its effect on pro-inflammatory activation of macrophages.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870850P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)