870862P
Avanti
C8:0 L-carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Octanoyl L-carnitine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x5 mg (870862P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870862P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable