850374P
Avanti
18:1 (Δ6-Cis) PC
1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1,2-dipetroselinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(6Z)/18:1(6Z))
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 2 × 100 mg (850374P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850374P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850374P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)=O
Clave InChI
KLJBLQFSKZACGJ-MMKOEKFTSA-N
Descripción general
Aplicación
- to generate sn-1 C18:1(Δ6-cis)- lysophosphatidylcholine (LPC) and sn-1 C18:1(Δ9-cis)-LPC standards for structural characterization of lysophosphatidylcholine (LPC) species by tandem electrospray ionization-linear ion trap-mass spectrometry (ESI-LIT-MS)
- to study the effect on α-secretase activity in SH-SY5Y membranes
- in liposome to study the effect of its acyl chain length and bond saturation on pore formation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)