SLW1569/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
10000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1569/18D
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint side arm29/32
joint stopper60/46
fabricante / nombre comercial
1569/18D
SciLabware
Altura
414 mm , with stopper
cuerpo diám.
227 mm
cuello D.I.
60 mm
capacidad
10000 mL
Descripción general
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)