SLW1541/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
10000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1541/18D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
Junta
joint side arm29/32
fabricante / nombre comercial
1541/18D
SciLabware
cuerpo diám.
227 mm
botella Al
398 mm
capacidad
10000 mL
10000 mL
cuello D.I.
59 mm
Descripción general
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Unground top neck to accept rubber stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)