SLW1569/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
20000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1569/22D
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint side arm29/32
joint stopper60/46
fabricante / nombre comercial
1569/22D
SciLabware
Altura
508 mm , with stopper
cuerpo diám.
288 mm
capacidad
20000 mL
20000 mL
cuello D.I.
60 mm
Descripción general
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)