SLW1526/22D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 20000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1526/22D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Junta
Joints ST/NS neck (59)
Características
without cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1526/22D
botella diám. × Al
288 mm × 492 mm
capacidad
20000 mL
cuello D.I.
59 mm
Descripción general
- Complies with ISO 4796
- Borosilicate glass with unground neck
- For use with rubber stoppers (not supplied)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)