SLW1521/08D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1521/08D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Junta
joint ST/NS neck24/29
Características
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
1521/08D
SciLabware 1521/08D
SciLabware
botella diám. × Al
89 mm × 175 mm , With stopper
capacidad
500 mL
cuello D.I.
24 mm
Descripción general
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)