766941
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in methyl tert-butyl ether
Sinónimos:
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.2 (vs air)
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in methyl tert-butyl ether
densidad
0.798 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clave InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?