697303
Tris(tert-pentoxy)silanol
packaged for use in deposition systems
Sinónimos:
TPS
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (GC)
≥99.99% (trace metals analysis)
formulario
liquid
bp
96-99 °C/2-3 mmHg (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)O[Si](O)(OC(C)(C)CC)OC(C)(C)CC
InChI
1S/C15H34O4Si/c1-10-13(4,5)17-20(16,18-14(6,7)11-2)19-15(8,9)12-3/h16H,10-12H2,1-9H3
Clave InChI
ORJFXWYTRPGGRK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Artículos
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication