692921
Bis[di-(tert-butyl)(4-trifluoromethylphenyl)phosphine]palladium(II) chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
230 °C (D)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/2C15H22F3P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
ATVRGWRBZLLSJD-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling
Ligand used to prepare a palladium dichloride catalyst on treatment with PdCl2(COD). The catalyst effectively cross-couples aryl boronic acids with heteroaryl chlorides.