178799
Dimethyl methylsuccinate
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
densidad
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)