16638
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyl alcohol
≥97.0%
Sinónimos:
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
cadena SMILES
OCc1ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C15H11F13O/c16-10(17,6-5-8-1-3-9(7-29)4-2-8)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h1-4,29H,5-7H2
Clave InChI
ZLZILVFJEAYPNQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)