109797
Propionic acid
99%
Sinónimos:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.55 (vs air)
presión de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
955 °F
lim. expl.
12.1 %
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
141 °C
mp
−24-−23 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?