Merck
PHL80351
Amentoflavon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Didemethyl-ginkgetin, I3′,II8-Biapigenin, Tridemethylsciadopitysin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H18O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.46
Beilstein:
380244
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
InChIKey
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Biflavonoid mit entzündungshemmender, anti-viraler und chemopreventiver Wirkung. Blockiert die Induktion von COX-2 und reguliert PPAR-γ. Ein negativer Modulator ders GABAA-Rezeptors an der Benzodiazepin-Bindungsstelle.
Biflavonoid mit entzündungshemmender, anti-viraler und chemopreventiver Wirkung. Es hemmt die Vaskularisation von Tumoren durch die Blockierung der Aktivität von angiogenen VEGFs. Blockiert die Induktion von COX-2 und reguliert PPAR-γ. Ein negativer Modulator ders GABAA-Rezeptors an der Benzodiazepin-Bindungsstelle.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo hypericum
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)