Z322660
BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
capacity 50 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
BRAND 90328
H × Durchm.
60 mm × 45 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Exzellente thermische und chemische Resistenz. Niedrige Form. Mit verstärktem Rand und Ausgiesser, ohne Gradeinteilung
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)