Merck
Z607037
Bohlender PTFE beaker
capacity 250 mL, white
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
250 mL
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgiesser und verstärktem Rand, dickwandig, glatte Innenfläche
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)