Z607029
Bohlender™ PTFE beaker
capacity 100 mL, white
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
100 mL
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgiesser und verstärktem Rand, dickwandig, glatte Innenfläche
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z607029-1EA |