Wichtige Dokumente
I2764
ML-7
powder
Synonym(e):
1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
InChIKey
KDDALCDYHZIZMH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MYLK(4638) , MYLK2(85366)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?