GE17-0853-01
NAP™-5 20 ST
Cytiva 17-0853-01
Synonym(e):
NAP-5-Säule
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 20 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0853-01
Lagerbedingungen
(.01 M NaOH)
Partikelgröße
20-80 μm (dry)
Arbeitsbereich
2-13
Kapazität
<1 mL binding capacity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für die Verwendung der mit Sephadex® G-25 DNA-Güte vorgepackten Einwegsäulen ist lediglich die Schwerkraft erforderlich.
NAP™ Säulen sind Einwegsäulen, die mit Sephadex® G-25 DNA-Güte vorgepackt sind und mit Schwerkraft betrieben werden. Jede Packung enthält ein vollständiges schrittweises Protokoll mit Angabe des Richtvolumens, das für die Equilibrierung, das Waschen und die Probenelution benötigt wird.
NAP™ Säulen sind Einwegsäulen, die mit Sephadex® G-25 DNA-Güte vorgepackt sind und mit Schwerkraft betrieben werden. Jede Packung enthält ein vollständiges schrittweises Protokoll mit Angabe des Richtvolumens, das für die Equilibrierung, das Waschen und die Probenelution benötigt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für eine schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden (10-mer) in weniger als 15 Minuten mittels Schwerkraftfluss.
- Vorgepackt mit Sephadex® G-25 DNA-Güte in destilliertem Wasser mit 0,15 % Kathon CG/ICP-Biozid.
- Erhältlich in drei Größen für unterschiedliche Probenvolumen: 0,5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) oder 2,5 mL (NAP-25).
- Verwendbar für Aufreinigung, Entsalzung und Pufferaustausch im kleinen Maßstab.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt kann unter www.cytiva.com eingesehen werden.
Rechtliche Hinweise
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shrey Sindhwani et al.
ACS nano, 10(5), 5468-5478 (2016-04-22)
The role of tissue architecture in mediating nanoparticle transport, targeting, and biological effects is unknown due to the lack of tools for imaging nanomaterials in whole organs. Here, we developed a rapid optical mapping technique to image nanomaterials in intact
Hyojin Lee et al.
Biomaterials, 135, 23-29 (2017-05-10)
Identifying genetic diversity is important for studies in cancer as it can provide insights on disease progression and treatment. Although clinical outcome and major symptom of cancer might be same in all patients, the type of overexpressed gene could be
Stephanie Spannl et al.
The EMBO journal, 39(21), e101767-e101767 (2020-10-07)
Changes in cell metabolism and plasma membrane potential have been linked to shifts between tissue growth and differentiation, and to developmental patterning. How such changes mediate these effects is poorly understood. Here, we use the developing wing of Drosophila to