Z629065
Vivapure spin columns
Q Mini H
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Beschreibung
uses a fixed-angle rotor
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Q Mini H
Sartorius VS-IX01QH24
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Bettvolumen
240 μL
Membranfläche
7.48 cm2
Röhrchengröße
2 mL
Arbeitsvolumen
≤0.4 mL
Porengröße
3-5 μm
Kapazität
4 mg binding capacity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The columns are available with different ion exchange resins:
- Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
- Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
- Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
- Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)