COR-L23
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92031919, human lung, Epithelial
Synonym(e):
COR-L23P Cells, CORL23 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung
Verpackung
tube of 5 μg 92031919-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92031919-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Very complex
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)