Wichtige Dokumente
537713
4-Methyl-2-pentanon
≥99%
Synonym(e):
Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
15.7 mmHg
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
840 °F
Expl.-Gr.
1.2-8 %, 93 °F
Verunreinigungen
≤0.1000% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 20 g/L
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?