Merck
1.06146
Supelco
Methylisobutylketon
for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
4-Methyl-2-pentanon, Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
605399
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-550-1
NACRES:
NA.05
bp:
117-118 °C
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
840 °F
Wirksamkeit
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2-8 %, 93 °F
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.001 meq/g Alkalinity
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.0010%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 14 °C
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Anwendung
  • Determination of cadmium in biological samples by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry after extraction with 1,5-bis(di-2-pyridylmethylene) thiocarbonohydrazide: In dieser Studie wird Isobutylmethylketon (IBMK) als Lösungsmittel für den Extraktionsprozess zur Bestimmung von Cadmium in biologischen Proben verwendet. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Wirksamkeit von IBMK bei der Verbesserung der Empfindlichkeit und Genauigkeit der Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES), die für die Analyse von Spurenmetallen in verschiedenen biologischen und Umweltproben entscheidend ist (Espinosa Almendro et al., 1992).
  • Colorimetric determination of acetylenic hypnotics by formation of silver acetylides: In dieser Forschungsarbeit wird eine kolorimetrische Methode zur Bestimmung von acetylenischen Hypnotika unter Verwendung von Isobutylmethylketon (IBMK) als Lösungsmittel vorgestellt. IBMK ist maßgeblich an der Bildung von Silberacetyliden beteiligt und erleichtert den Nachweis und die Quantifizierung dieser Verbindungen in pharmazeutischen Formulierungen. Die Studie unterstreicht die Vielseitigkeit von IBMK in Anwendungen der analytischen Chemie, insbesondere in der pharmazeutischen Industrie (Rizk et al., 1980).
Verlinkung
Discover EMSURE - to be more than sure!
Sonstige Hinweise
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup