Merck
8.20820
Supelco
Isobutylmethylketon
EMPLURA®
Synonym(e):
4-Methyl-2-pentanon, Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
605399
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
203-550-1
NACRES:
NA.05
Assay:
≥99% (GC)
bp:
117-118 °C
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
840 °F
Wirksamkeit
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2-8 %, 93 °F
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 14 °C
Löslichkeit
14.1 g/L
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,800–0,802
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup