05506
(15:0)-Anacardsäure
analytical standard
Synonym(e):
Anacardinsäure, 2-Hydroxy-6-pentadecyl-benzoesäure, 22:0-Anacardsäure, 6-Pentadecyl-salicylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
InChIKey
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?