Merck
11745832910
Roche
DIG-High Prime DNA-Markierungs- und Detektions-Starterkit I
greener alternative
sufficient for 12 labeling reactions, sufficient for 24 blots, suitable for hybridization, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
Synonym(e):
DIG-System, DNA-Markierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Verwendung
sufficient for 12 labeling reactions
sufficient for 24 blots
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 (7 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Im DIG-High Prime DNA-Markierungs- und Detektions-Starterkit I wird Digoxigenin (DIG), ein Steroid-Hapten, zum Markieren von DNA-Sonden für die Hybridisierung und den anschließenden Farbnachweis durch ein Enzym-Immunoassay verwendet. Dieses Kit enthält eine gebrauchsfertige Blockierlösung, eine kombinierte Stammlösung von Nitroblau-Tetrazolium (NBT)/5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) und DIG Easy Hyb-Granulat. Die DIG-High Prime-Mischung enthält das stabilisierte Klenow-Fragment, Nukleotide, Primer und den Reaktionspuffer in einem einzigen, praktischen Reagenz. Das Probenmaterial kann bestehen aus: DNA-Fragmenten von mindestens 100 bp, linearisiertem Plasmid, Cosmid oder λ-DNA oder superspiralisierter DNA. Die ursprünglich von Feinberg und Vogelstein entwickelte DNA-Markierungsmethode „Random-Priming“ basiert auf der Hybridisierung von Oligonukleotiden aller möglichen Sequenzen zu der zu markierenden denaturierten DNA. Die eingesetzte DNA dient als Template für die Synthese von markierter DNA und wird während der Reaktion nicht abgebaut, sodass mit dieser Methode minimale Mengen der DNA (10 ng) markiert werden können. Bei dieser Methode wird der komplementäre DNA-Strang mittels der Klenow-Polymerase unter Verwendung der 3′-OH-Enden der zufälligen Oligonukleotide als Primer synthetisiert. Mit in der Reaktion vorhandenem Digoxigenin markierte, modifizierte Desoxyribonukleosidtriphosphate werden in den neu synthetisierten komplementären DNA-Strang integriert. Dies ist ein praktisches Kit für die Random-Priming-Markierung von DNA-Templates mit DIG-11-dUTP, alkalilabil, und für den Farbnachweis der DIG-markierten Hybride. Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als empfindliche und kostengünstige Alternative zur radioaktiven Markierung im Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die DNA-Markierung zur Hybridisierung dar.
Anwendung
Das DIG-High Prime DNA-Markierungs- und Detektions-Starterkit I wird in vielen verschiedenen Hybridisierungsmethoden eingesetzt:
  • in Southern Blots
  • in Northern Blots
  • in Dot Blots
  • in Kolonie- und Plaque-Hybridisierungen
  • für alle Arten der Filter-Hybridisierung
  • für den Nachweis von Genen in einfacher Kopienzahl in der genomischen Gesamt-DNA, selbst von Organismen von hoher Komplexität, z. B. von menschlichen, Gersten- und Weizenorganismen
DIG-markierte Sonden werden mit hoher Ausbeute innerhalb von einer Stunde bzw. nach der Inkubation über Nacht erzeugt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde als eine sicherere Chemikalie entwickelt. Das DIG-System wurde als eine empfindliche und kosteneffektive Alternative zur Nutzung von Radioaktivität für die Markierung und den Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Verpackung
1 Kit mit 7 Komponenten.
Qualität
Funktion wurde in einem Dot Blot getestet.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • DIG-High Prime 5x concentrated
  • DIG-labeled Control DNA, pBR328 (linearized with Bam HI) 5 μg/ml
  • DNA Dilution Buffer
  • Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody
  • NBT/BCIP Stock Solution, concentrated
  • Blocking Solution 10x concentrated
  • DIG Easy Hyb Granules
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ali Movahedi et al.
International journal of molecular sciences, 15(6), 10780-10793 (2014-06-17)
Poplar is a model system for the regeneration and genetic transformation of woody plants. To shorten the time required for studies of transgenic poplar, efforts have been made to optimize transformation methods that use Agrobacterium tumefaciens. In this study, an
Juan Tian et al.
PloS one, 5(12), e14218-e14218 (2010-12-15)
Programmed cell death plays an important role in mediating plant adaptive responses to the environment such as the invasion of pathogens. Verticillium wilt, caused by the necrotrophic pathogen Verticillium dahliae, is a serious vascular disease responsible for great economic losses
Fang Tang et al.
PloS one, 8(1), e54227-e54227 (2013-01-18)
Streptococcus suis (S. suis) infection is considered to be a major problem in the swine industry worldwide. Based on the capsular type, 33 serotypes of S. suis have been described, with serotype 2 (SS2) being the most frequently isolated from
Hongyi Du et al.
The New phytologist, 191(1), 275-287 (2011-03-30)
• The hybrid sterility gene S5 comprises three types of alleles in cultivated rice. Such tri-allelic system provided a unique opportunity to study the molecular bases of evolutionary changes underlying reproductive isolation in plants. • We analysed the sequence diversity
Xiaolong Hu et al.
PloS one, 8(8), e70118-e70118 (2013-08-13)
Reactive oxygen species (ROS) from nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidases and their related dual oxidases are known to have significant roles in innate immunity and cell proliferation. In this study, the 5,545 bp cDNA of the silkworm Bombyx mori
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.