Wichtige Dokumente
8.14729
Sigma-Aldrich
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
Synonym(e):
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5KO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
244-584-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
250-251 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
InChIKey
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch nach Ionenaustausch): ≥ 96.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable