Wichtige Dokumente
H17902
Hydrochinon
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1,4-Dihydroxy-benzol, p-Dioxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.81 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 132 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
930 °F
Verunreinigungen
≤0.6% water (Karl Fischer)
bp
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C
172-175 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChIKey
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
329.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
165 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?