Merck
M1296
Sigma-Aldrich
Malonsäure
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Propandisäure
About This Item
Lineare Formel:
CH2(COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.06
Beilstein:
1751370
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.002 hPa ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
chunks
granular
powder or crystals
bp
215 °C/18.66 hPa
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Dichte
1,6 g/cm3
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChIKey
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Malonsäure (MA), auch als Propandisäure bekannt, ist eine Dicarbonsäure. Die Kristalle von MA sind bei Raumtemperatur triklin. Die Oxidation von Malonsäure durch Cer(IV) in Schwefelsäurelösung wurde untersucht. Die Reaktionskinetik des fotokatalytischen Abbaus von MA in wässrigen Suspensionen von Titandioxid (TiO2) wurde beschrieben.
Anwendung
Malonsäure kann als Vernetzungsmittel zwischen Maisstärke und Kartoffelstärke verwendet werden, um ihre mechanischen Eigenschaften zu verbessern.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
On the oxidation of malonic acid by ceric ions.
Barkin S, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(6), 619-636 (1978)
Refinement of the crystal structure of malonic acid, C3H4O4.
Jagannathan NR, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 24(1), 75-78 (1994)
Photocatalytic degradation of malonic acid in aqueous suspensions of titanium dioxide: an initial kinetic investigation of CO2 photogeneration.
Inel Y and Okte AN.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 96(1), 175-180 (1996)
The crystal structure of malonic acid.
Goedkoop JA and MacGillavry CH.
Acta Crystallographica, 10(2), 125-127 (1957)
Bogdan Belgorodsky et al.
Bioconjugate chemistry, 16(5), 1058-1062 (2005-09-22)
The preparation and characterization of the stable human serum albumin (HSA)-C3 isomer of tris-malonic acid [C60]fullerene complex is reported. Other than the anti-fullerene antibody, a stable protein-fullerene complex with a native protein has never been observed. This study may provide