Wichtige Dokumente
PHR3876
Malonsäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Propandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500MG
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChIKey
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)