Merck
419825
Sigma-Aldrich
Hh-Signalweg-Antagonist X, Itraconazol
The Hh Signaling Antagonist X, Itraconazole, also referenced under CAS 84625-61-6, controls the biological activity of Hh pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
Hh-Signalweg-Antagonist X, Itraconazol, 14LDM-Inhibitor, Oriconazol, R51211, Smo-Antagonist VII, Sporanox, 14-α-Demethylase-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H38Cl2N8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@@]3(O[C@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)[n]7[c]([n](nc7)C(CC)C)=O)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
InChIKey
VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables, oral verfügbares Antimykotikum aus der Klasse der Triazole, das neben seiner bekannten hemmenden Wirkung auf die 14-α;-Demethylase von Cytochrom P450 in Pilzen auf Ptch-unabhängige Weise (IC50 ~0,9 µ;M gegen die Ptch-Promotor-vermittelte Transkriptionsaktivität in Ptch-/- Fibroblasten der Maus) auch als effektiver Inhibitor des Hh-Signalwegs (IC50 ~0,8 µ;M gegen die SHHN-induzierte Gli-Transkriptionsaktivität in Shh-Light2-Zellen) fungiert; dies geschieht vermutlich durch die Bindung von Smoothened (Smo) an einer anderen Stelle als der Zielstelle von Cyclopamin (Best.-Nr. 239803) und SAG (Best.-Nr. 566660), da Itraconazol nicht um die BODIPY-Cyclopamin-Binding konkurriert und nur das Ausmaß aber nicht den EC50 der SAG-induzierten Gli-Transkriptionsaktivität in Shh-Light2-Zellen verändert. Unterdrückt nachweislich effektiv das Hh-Signalweg-abhängige Wachstum von transplantierten Medulloblastomen und endogenen Basalzellkarzinomen in-vivo bei Mäusen (37,5 bis 100 mg/kg/12 Stunden, oral) auf reversible Weise.
Ein zellpermeables, oral verfügbares Antimykotikum aus der Klasse der Triazole, das neben seiner bekannten hemmenden Wirkung auf die 14-α;-Demethylase von Cytochrom P450 in Pilzen auf Ptch-unabhängige Weise (IC50 ~0,9 µ;M gegen die Ptch-Promotor-vermittelte Transkriptionsaktivität in Ptch-/- Fibroblasten der Maus) auch als effektiver Inhibitor des Hh-Signalwegs (IC50 ~0,8 µ;M gegen die SHHN-induzierte Gli-Transkriptionsaktivität in Shh-Light2-Zellen) fungiert, vermutlich durch die Bindung von Smoothened (Smo) an einer anderen Stelle als der Zielstelle von Cyclopamin (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-566660">;239803<;/A>;) und SAG (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-239803">;566660<;/A>;), da Itraconazol nicht um die BODIPY-Cyclopamin-Binding konkurriert und nur das Ausmaß aber nicht den EC50 der SAG-induzierten Gli-Transkriptionsaktivität in Shh-Light2-Zellen verändert. Unterdrückt nachweislich effektiv das Hh-Signalweg-abhängige Wachstum von transplantierten Medulloblastomen und endogenen Basalzellkarzinomen in-vivo bei Mäusen (37,5 bis 100 mg/kg/12 Stunden, oral) auf reversible Weise.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kim, J., et al. 2010. Cancer Cell17, 388.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable