Merck
17-10394
Sigma-Aldrich
Rac1/Cdc42-Aktivierungs-Pulldown-Assay mit magnetischen Beads
The Rac1/cdc42 Activation Magnetic Beads Pulldown Assay provides an effective method for detecting Rac & Cdc42 activity in cell lysates with higher yield & easier process utilizing magenetic bead properties.
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... RAC1(5879)
Allgemeine Beschreibung
Der Rac1/Cdc42-Aktivierungs-Pulldown-Assay mit magnetischen Beads (Katalognr. 17-10394) stellt ein wirksames Verfahren für den Nachweis der Rac- und Cdc42-Aktivität in Zelllysaten dar. Dieser Assay nutzt den Downstream-Effektor von Rac/Cdc42, p21-aktivierte Proteinkinase (PAK1), um die aktive GTP-gebundene Form von Rac/Cdc42 aus der Probe zu isolieren. Die p21-Bindungsdomäne (PBD) von PAK1 wird als GST-Fusionsprotein exprimiert und ist an magnetische Beads gekoppelt. Nach der Trennung auf einem Magnetständer wird ein Immunblot durchgeführt und das aktivierte Rac/Cdc42 wird mit spezifischen monoklonalen Antikörpern, gefolgt von einem an HRP konjugierten Sekundärantikörper und ECL-Reagens nachgewiesen.
Spezifität
Artenübergreifende Kreuzreaktivität: Mensch und Maus. Eine Kreuzreaktion mit allen Säugetierspezies wird erwartet.
Anti-Rac1, Klon 23A8: Artenübergreifende Kreuzreaktivität: Mensch, Maus und Ratte. Kreuzreaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Anti-Cdc42Artenübergreifende Kreuzreaktivität: Mensch, Maus, Ratte und Hund. Eine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellsignalisierung
Signalisierung
Komponenten
Rac1/Cdc42-Assay-Reagens (Pak-1PBD, magnetische Beads): 300 μg Pak-1 PBD in 150 μl magnetischen Glutathion-Beads, als 50 % Beads in Aufschlämmung in PBS mit 50 % Glycerin für ein Endvolumen von 300 μl bereitgestellt.
Anti-Rac1, Klon 23A8: Ein Fläschchen mit 250 μg aufgereinigtem IgG2akappa in 250 μl Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid).
Anti-Cdc42, monoklonales Maus-IgG1: Ein Fläschchen mit 50 μg aufgereinigtem Maus-IgG1 in 200 μl 10-mol/l-Natriumphosphat, pH-Wert 7,5, 75 mmol/l NaCl, 0,75 mmol/l Natriumazid, 0,5 mg/ml BSA und 50 % Glycerin.
Mg2+-Lyse-/Waschpuffer, 5X, Katalognr. 20-168: Zwei Fläschchen mit je 18 ml 5X-MLB: 125 mmol/l HEPES, pH-Wert 7,5, 750 mmol/l NaCl, 5 % Igepal Ca-630, 50 mmol/l MgCl2, 5 mmol/l EDTA und 10 % Glycerin.
100X GTPγS, 10 mmol/l, Katalognr. 20-176: Ein Fläschchen mit 50 μl 10-mmol/l-GTPγS, 100X-Stammlösung in 50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,8, nicht hydrolysierbares Analogon von GTP. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysaten.
100X GDP, 100 mmol/l, Katalognr. 20-177: Ein Fläschchen mit 50 μl 100-mmol/l-GDP, 100X-Stammlösung in 50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,8. GDP (Guanosin-5′-Diphosphat) für die In-vitro-Markierung von G-Proteinen in der inaktiven Form. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysaten.
Qualität
Regelmäßig mittels Präzipitation von Rac1-GTP und Cdc42-GTP aus 3T3/A31- und HeLa-Zelllysaten, die mit GTPγS beladen wurden (Lysate wurden für Cdc42-GTP in vitro mit GTPγS beladen), beurteilt. Das ausgefällte Rac1-GTP und Cdc42-GTP wurde mittels Immunblot-Analyse unter Verwendung von Anti-Rac1 (1 μg/ml) nachgewiesen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiong Xu et al.
Experimental cell research, 390(1), 111933-111933 (2020-03-07)
Current studies have shown that POTE ankyrin domain family members have high expressions as tumor antigens in malignant tumors, such as prostate cancer, ovarian cancer, breast cancer and the like. POTEE is a member of the POTE anchor protein family
Hooi Ting Hu et al.
STAR protocols, 2(3), 100625-100625 (2021-07-06)
Extracellular vesicles (EVs) play important roles in extracellular trafficking and signaling. Here, we separate EVs by differential centrifugation. EVs separated by this approach are called large EVs (l-EVs) and small EVs (s-EVs), reflecting particle size, which sediment based on different
Hong Li et al.
The Journal of clinical investigation, 131(22) (2021-10-01)
Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) have potent antiinflammatory properties. Hydrolysis of EETs by soluble epoxide hydrolase/ epoxide hydrolase 2 (sEH/EPHX2) to less active diols attenuates their antiinflammatory effects. Macrophage activation is critical to many inflammatory responses; however, the role of EETs and
Richard F Xiang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(13), 6912-6922 (2016-02-13)
The activity of Rac in leukocytes is essential for immunity. However, its role in NK cell-mediated anti-microbial signaling remains unclear. In this study, we investigated the role of Rac in NK cell mediated anti-cryptococcal killing. We found thatCryptococcus neoformansindependently activates