Z281336
Laborbürsten
Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
13 in.
brush diam. × L
2 1/4 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281336-1PAK | 4061833569078 |