Merck
Z225509
Kolbenbürste
Black nylon
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Allgemeine Beschreibung
Steife 41/2 x 13/4in. Bürste, Stiel aus biegsamem Kunststoff, passt sich jeder Gefässform an. Gesamtlänge : 16in. Passt durch 24/40 Öffnungen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Laborbürsten Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
Z281247
Laborbürsten
Laborbürsten Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laborbürsten
Laborbürsten Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laborbürsten
Laborbürsten Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Z281301
Laborbürsten
Laborbürsten Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
Z281336
Laborbürsten
Laborbürsten Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Z281360
Laborbürsten