Merck
Z281247
Laborbürsten
Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
7 in.
brush diam. × L
3/16- 1/2 in. × 3 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z281247-1PAK4061826668467