Merck
Z281328
Laborbürsten
Pipette, L 17 in., brush diam. × L 3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
17 in.
brush diam. × L
3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z281328-1PAK4061826668511