Wichtige Dokumente
W530597
Sabinen
natural, 75%
Synonym(e):
4(10)-thujene, Sabinen, 4-methylidene-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
75%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
woody; citrus; spicy
SMILES String
CC(C)C12CCC(=C)C1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokolle
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W530597-10KG-K | 4061834398363 |
W530597-1KG-K | 4061838258335 |
W530597-25KG-K | 4061833910214 |
W530597-SAMPLE-K | 4061838088123 |