Merck
W249009
Sigma-Aldrich
Furfurylacetat
≥98%, FG
Synonym(e):
2-Acetoxymethylfuran, Essigsäurefurfurylester, Furan-2-ylmethylacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
FEMA-Nummer:
2490
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2065
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.128
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
banana; fruity; sweet
SMILES String
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Plausible PEPPSI catalysts for direct C-H functionalization of five-membered heterocyclic bioactive motifs: synthesis, spectral, X-ray crystallographic characterizations and catalytic activity.: In dieser Publikation werden die Synthese und die katalytischen Aktivitäten von PEPPSI-Katalysatoren diskutiert und ihre Wechselwirkungen mit Wirkstoffen wie Furfurylacetat untersucht. Die Ergebnisse sind für Chemiker aus der synthetischen und medizinischen Chemie von Bedeutung (Bensalah et al., 2023).
  • Influence of baking conditions and formulation on furanic derivatives, 3-methylbutanal and hexanal and other quality characteristics of lab-made and commercial biscuits.: Bei der Untersuchung der Auswirkungen von Backbedingungen auf die Bildung von Furanverbindungen wie Furfurylacetat in Keksen werden in dieser Studie die Prozessparameter mit den Geschmacks- und Sicherheitsergebnissen in der Lebensmittelproduktion verknüpft, um Erkenntnisse für die Lebensmittelchemie und die Produktentwicklung zu liefern (Acquaticci et al., 2024).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W249009-10KG
W249009-1KG
W249009-10KG-K4061837551116
W249009-5KG-K4061837551130
W249009-SAMPLE
W249009-1KG-K4061837551123
W249009-5KG
W249009-SAMPLE-K4061837551147