Wichtige Dokumente
W256803
Hexylbuttersäure
≥98%, FG
Synonym(e):
Hexyl butanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; waxy; fruity; sweet
SMILES String
CCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W256803-1KG-K | 4061837551239 |
W256803-20KG | |
W256803-9KG | |
W256803-1KG | |
W256803-20KG-K | 4061837551246 |
W256803-9KG-K | 4061837551253 |
W256803-SAMPLE | |
W256803-SAMPLE-K | 4061837515446 |