Wichtige Dokumente
B78106
1-Brompropan
99%
Synonym(e):
Propylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
146 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
914 °F
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−110 °C (lit.)
Dichte
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can be used as an alkylating reagent:
- For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
- For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
- For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
- For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
76.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?