124052
Bromethan
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Ethylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
~3.75 (vs air)
Dampfdruck
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
952 °F
Expl.-Gr.
11.25 %
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−119 °C (lit.)
Dichte
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?